Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sunitinib malate |
| CAS | 341031-54-7 |
| Färg | Klar gul till gul-orange lösning |
| Molekylformel | C26H33FN4O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI-nyckel | LBWFXVZLPYTWQI-IPOVEDGCSA-N |
| LEDER | O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCNC(=O)C1=C(C)NC(\C=C2/C(=O)NC3=CC=C(F)C=C23)=C1C |
| IUPAC-namn | (2S)-2-hydroxibutandisyra; N-[2-(dietylamino)etyl]-5-{[(3Z)-5-fluor-2-oxo-2,3-dihydro-lH-indol-3-yliden]metyl}-2,4-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 532.57 |
| Formel vikt | 532.56 |
Säkerhet och hantering
- Sunitinib Malate
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sunitinib malate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.