missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sunitinib Malate (Sunitinib L-Malate), Mikromol™

Produktkod. 18093220
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18093220 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18093220 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3568.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Sunitinib Malate (Sunitinib L-Malate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sunitinib Malate
CAS 341031-54-7
Analyt- eller komponentnamn Sunitinib Malate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H27 F N4 O2 . C4 H6 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid compd. with N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide (1:1), Butanedioic acid, hydroxy-, (2S)-, compd. with N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide (1:1) (9CI), 1H-Pyrrole-3-carboxamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-, (2S)-hydroxybutanedioate (1:1) (9CI), SU 011248, SU 11248, Sunitinib L-malate, Sunitinib malate, Sutent
InChI formel InChI=1S/C22H27FN4O2.C4H6O5/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/b17-12-;/t;2-/m.0/s1
LEDER CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide;(2S)-2-hydroxybutanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 532.56
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 532.2333 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.