Läs mer
Sunitinib N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sunitinib N-Oxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FN4O3/c1-5-27(30,6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12- |
| Formel vikt | 414.2067 |
| Procent renhet | >95% |