Läs mer
CELLPATH SUPA MEGA SLIM KASSETT - VIT
Produktkod. 30226266
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30226266 Vitt
1 options
Produktkod. 30226266 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAN010202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1976.19 SEK
    1094.05 SEK / Paket med 100
    Save 882.14 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
I lager
Supa Mega Slim används i stor utsträckning i kliniska, forsknings- och toxikologilaboratorier. Dess inre kammare är en tredjedel av djupet hos den konventionella Supa Mega Cassette.
  • CAP i USA2.3, genom att minska provets tjocklek och förkorta bearbetningstiden. Genom att använda Slim kan man kasta på bara 20 minuter vid -8 °C.
  • Viktiga fördelar:
  • Bättre reagensflöde och förbättrade omloppstider
  • Gjutningen kan göras på 20 minuter vid -8 °C
  • Mindre vax används under inbäddningsprocessen
  • Stort färgutbud tillgängligt
  • Specifika basformar
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Kassett