Läs mer
Cellpath Supa Mega Tissue Processing-kassetter
Produktkod. 30226233
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30226233 Vitt
1 options
Produktkod. 30226233 Leverantör Cellpath Leverantörsnummer EAG010202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1847.38 SEK
    1022.90 SEK / Paket med 100
    Save 824.48 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-03-2027
Allmänt antagen i forsknings- och toxikologiska laboratorier. CellPath Supa Mega Tissue Processing Cassettes är idealiska för att bädda in och bearbeta större vävnadsprover av liggande, hjärna, bröst och ögon.
  • Gångjärnslock i plast
  • Styv, hållbar
  • Utmärkta skrivytor
  • Den inre kammaren är tre gånger så djup som Supa Mega Slim och Supa Mega Mother Ship
  • Finns i en rad färger
Specifikationer
Kvantitet 100/Pk.