Läs mer
Metro™ Super justerbar Super Erecta™ Trådhylla, kromfinish
Produktkod. 15906831
Bredd (engelska):
14 tum
18 tum
21 tum
24 tum
Längd (engelska):
24 tum
30 tum
36 tum.
42 tum.
48 tum
54 tum.
60 tum.
72 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15906831
Brand: Metro™ A2124NC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Varje hylla levereras med ett paket med fyra icke-ledande hylsor/kilar.
Unik design med öppen tråd av kromfinishhylla tillåter många konfigurationer, fri luftcirkulation och minimerar dammansamling.
  • Varje hylla ger cirka 76 % öppen yta för ökad ljusgenomträngning och förbättrad synlighet för lagrade föremål.
  • Kan lastas och lossas enkelt från alla sidor.
  • Hård, hållbar yta.
  • Nötningsbeständig.
  • Idealisk för torra, icke-korrosiva miljöer.
  • Hyllorna anpassas i steg om 1 tum med patenterade hyllöppningshörn.
  • Hyllsläpp och kilar ger förbättrad styvhet.
  • Monteras snabbt utan verktyg; monterade enheter är icke-ledande.
Beställningsinfo
Inlägg säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Mått (L x B) 24 x 21 tum. (61 x 53 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för torkande, icke-korrosiva miljöer
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ justerbart hyllsystem
Inkluderar Fyra icke ledande hylsor/kilar
Längd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 61 cm
Bredd (engelska) 21 tum
Bredd (metrisk) 53 cm
Material Krom