Läs mer
Metro™ Super justerbar Super Erecta™ Trådhylla, kromfinish
Bredd (engelska):
14 tum
18 tum
21 tum
24 tum
Längd (engelska):
24 tum
30 tum
36 tum.
42 tum.
48 tum
54 tum.
60 tum.
72 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Varje hylla levereras med ett paket med fyra icke-ledande hylsor/kilar.
- Varje hylla ger cirka 76 % öppen yta för ökad ljusgenomträngning och förbättrad synlighet för lagrade föremål.
- Kan lastas och lossas enkelt från alla sidor.
- Hård, hållbar yta.
- Nötningsbeständig.
- Idealisk för torra, icke-korrosiva miljöer.
- Hyllorna anpassas i steg om 1 tum med patenterade hyllöppningshörn.
- Hyllsläpp och kilar ger förbättrad styvhet.
- Monteras snabbt utan verktyg; monterade enheter är icke-ledande.
Beställningsinfo
Inlägg säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trådhylla |
| Mått (L x B) | 72 x 21 tum. (182,9 x 53 cm) |
| För användning med (applikation) | Idealisk för torkande, icke-korrosiva miljöer |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™ justerbart hyllsystem |
| Inkluderar | Fyra icke ledande hylsor/kilar |
| Längd (engelska) | 72 tum. |
| Längd (metrisk) | 182.9 cm |
| Bredd (engelska) | 21 tum |
| Bredd (metrisk) | 53 cm |
| Material | Krom |