Läs mer
Metro™ Super justerbar Super Erecta™ Trådhylla, kromfinish
Produktkod. 15946851
Change view
Bredd (engelska):
14 tum
18 tum
21 tum
24 tum
Längd (engelska):
24 tum
30 tum
36 tum.
42 tum.
48 tum
54 tum.
60 tum.
72 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Längd (engelska) unitSize
15946851 24 tum 54 tum. Varje
15946821 18 tum 60 tum. Varje
15946841 24 tum 30 tum Varje
15916811 18 tum 30 tum Varje
15966811 18 tum 42 tum. Varje
15916821 18 tum 54 tum. Varje
15906841 21 tum 72 tum. Varje
15946831 21 tum 36 tum. Varje
15966831 21 tum 48 tum Varje
15996841 24 tum 42 tum. Varje
15976821 18 tum 72 tum. Varje
15986831 21 tum 60 tum. Varje
15906831 21 tum 24 tum Varje
15906801 14 tum 36 tum. Varje
15926841 24 tum 24 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15946851 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer A2454NC
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Varje hylla levereras med ett paket med fyra icke-ledande hylsor/kilar.
Unik design med öppen tråd av kromfinishhylla tillåter många konfigurationer, fri luftcirkulation och minimerar dammansamling.
  • Varje hylla ger cirka 76 % öppen yta för ökad ljusgenomträngning och förbättrad synlighet för lagrade föremål.
  • Kan lastas och lossas enkelt från alla sidor.
  • Hård, hållbar yta.
  • Nötningsbeständig.
  • Idealisk för torra, icke-korrosiva miljöer.
  • Hyllorna anpassas i steg om 1 tum med patenterade hyllöppningshörn.
  • Hyllsläpp och kilar ger förbättrad styvhet.
  • Monteras snabbt utan verktyg; monterade enheter är icke-ledande.
Beställningsinfo
Inlägg säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Mått (L x B) 54 x 24 tum. (137 x 61 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för torkande, icke-korrosiva miljöer
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ justerbart hyllsystem
Inkluderar Fyra icke ledande hylsor/kilar
Längd (engelska) 54 tum.
Längd (metrisk) 137 cm
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm
Material Krom