Läs mer
Invitrogen™ Super AquaBlue ELISA Substrat
Beskrivning
- Mycket känslig och extremt stabil (18 månader i rumstemperatur eller 24 månader vid 4 °C).
- Konstruerad för bekvämlighet som en enskild komponent (ingen ytterligare H 2 O 2 eller andra komponenter behövs)
- Lämplig för endpoint-reaktioner, men är också idealisk för kinetiska analyser; Att stoppa reaktionen med syrastopplösning ändrar inte färgen eller absorptionsegenskaperna hos den blågröna slutprodukten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA-substrat |
| Kvantitet | 100 ml |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | HRP (pepparrotsperoxidas) |