Läs mer
Invitrogen™ Super AquaBlue ELISA Substrat
Beskrivning
- Mycket känslig och extremt stabil (18 månader i rumstemperatur eller 24 månader vid 4 °C).
- Konstruerad för bekvämlighet som en enskild komponent (ingen ytterligare H 2 O 2 eller andra komponenter behövs)
- Lämplig för endpoint-reaktioner, men är också idealisk för kinetiska analyser; Att stoppa reaktionen med syrastopplösning ändrar inte färgen eller absorptionsegenskaperna hos den blågröna slutprodukten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA-substrat |
| Kvantitet | 500 ml |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | HRP (pepparrotsperoxidas) |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?