Läs mer
Invitrogen™ Super Bright Komplett färgningsbuffert, eBioscience
Beskrivning
Super Bright Complete Staining Buffer är endast nödvändig när mer än en polymerfärgämneskonjugerad antikropp används i samma prov för att förhindra icke-specifika polymerinteraktioner, vilket kan resultera i att data verkar underkompenserade. Super Bright Complete Staining Buffer tillhandahålls i en bekväm 5μ L/testformat och är kompatibelt med traditionella fluorokromer, Brilliant Violet-färgämnen och standardprotokoll för flödescytometri.
Super Bright Complete Staining Buffer är inte kompatibel med UltraComp eBeads mikrosfärer. Om du använder UltraComp eBeads mikrosfärer som ett kompensationsverktyg, Flow Cytometry Staining Buffer bör endast användas för alla utspädningar och tvättar under färgning av mikrosfärerna.
Super Bright Complete Staining Buffer är en fullt kompatibel ersättning för Super Bright Staining Buffer (kat. nr. SB-4400-42, SB-4400-75), och den visar minskad bakgrund i 450/40-kanalen på den violetta lasern.
Super Bright polymerfärgämnen säljs under licens från Becton, Dickinson and Company.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 0,5 ml, förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Kvantitet | 100 tester |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Färg | Svart |
| Frakt skick | Våt is |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttyp | Färgningsbuffert |