Läs mer
Invitrogen™ Super Bright Komplett färgningsbuffert, eBioscience
Produktkod. 16359553
Change view
Kvantitet:
100 tester
1000 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16359553 1000 tester
16349553 100 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16359553 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SB440175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8310.00 SEK
    6232.65 SEK / Paket med 1000
    Save 2077.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Super Bright Komplett färgningsbuffert, eBioscience , är designad för användning som ett komplement till Flow Cytometri Staining Buffer i immunfluorescerande färgningsprotokoll för celler i suspension.
Super Bright Complete Staining Buffer är endast nödvändig när mer än en polymerfärgämneskonjugerad antikropp används i samma prov för att förhindra icke-specifika polymerinteraktioner, vilket kan resultera i att data verkar underkompenserade. Super Bright Complete Staining Buffer tillhandahålls i en bekväm 5μ L/testformat och är kompatibelt med traditionella fluorokromer, Brilliant Violet-färgämnen och standardprotokoll för flödescytometri.
Super Bright Complete Staining Buffer är inte kompatibel med UltraComp eBeads mikrosfärer. Om du använder UltraComp eBeads mikrosfärer som ett kompensationsverktyg, Flow Cytometry Staining Buffer bör endast användas för alla utspädningar och tvättar under färgning av mikrosfärerna.
Super Bright Complete Staining Buffer är en fullt kompatibel ersättning för Super Bright Staining Buffer (kat. nr. SB-4400-42, SB-4400-75), och den visar minskad bakgrund i 450/40-kanalen på den violetta lasern.
Super Bright polymerfärgämnen säljs under licens från Becton, Dickinson and Company.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 5 mL, förvara vid 2 °C till 8 °C
Antal tester 1000 tester
Kvantitet 1000 tester
Frakt skick Våt is
För användning med (applikation) Flödescytometri
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Färgningsbuffert