Läs mer
Thermo Scientific™ Super Clean ™Gas Patron Filter Basplattor och tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd kvalitetsbasplattor/grenrör för din Thermo Scientific™ Super Clean™ Patronfilter. En rad basplattaalternativ möjliggör konfiguration efter dina individuella krav. Nålventiler ser till att gasledningen inte är förorenad under patronbyte. Basplattorna har en engångsinstallationsprocedur. Super Clean Patronfilter ingår inte.
Ytterligare produktinformation
- Använd med Super Clean patronfilter
- Filter ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Trippelfilter |
| Beskrivning | För gas: Endast transportgas |
| Typ | Enkel bas |