Läs mer
Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaspatronfilterbottenplattor och tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välj från en rad kvalitetsbasplattor/grenrör för din Thermo Scientific™ Super Clean™ Patronfilter.
Använd kvalitetsbasplattor/grenrör för din Thermo Scientific™ Super Clean™ Patronfilter. En rad basplattaalternativ möjliggör konfiguration efter dina individuella krav. Nålventiler ser till att gasledningen inte är förorenad under patronbyte. Basplattorna har en engångsinstallationsprocedur. Super Clean Patronfilter ingår inte.
- Använd med Super Clean patronfilter
- Filter ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Trippel och 2x Combi Filtrera |
| Beskrivning | För gas: Carrier, Make Up och Fuel Gas |
| Typ | Trippelbas |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.