Beskrivning
Förbättra gaskvaliteten och optimera GC-analys med enkel att använda Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaspatronfilter.
Säkerställ hög renhet (99,9999 % eller 6,0 grader) utgående gas för optimal GC-prestanda med Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaspatronfilter. Basplattorna kan konfigureras efter individuella användarbehov, och det finns ingen kontaminering vid byte av patron. Lätt att använda och kostnadseffektiv, Super Clean Gaspatronfilter möjliggör snabb, verktygsfri byte.
- Filter tillgängliga för att ta bort syre, fukt eller kolväten
- Combi filter för att ta bort syre och fukt eller fukt och kolväten
- Trippelfilter för att ta bort syre, fukt och kolväten
- TUEV godkänd
- Maxtryck 11bar (160psi)
- Maxflöde 7L/min
Specifikationer
Specifikationer
| Patrontyp | Trippel |
| För användning med (utrustning) | Han |
| Volym (metrisk) | 1,8 g H2O , 500 ml O2 , 7 g HC (som n-butan) |
| Inkluderar | Basplatta ingår ej |
| Indikatorändring | Fuktighet: Gul till klar; Syre: Grönt till grått |
| Teknik | GC/MS |
| Typ | Indikerar trippelfilter - fukt, syre, kolväten - han förbehandlats för GC/MS |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.