Läs mer
- Home
- Products
- Gaser och gastillbehör
- Gastillbehör
- Inline kromatografi gasfilter
- Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaspatronfilter
Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaspatronfilter
Produktkod. 10764067 Handla allt Thermo Scientific ProdukterSyre: 1 LO 2
Kolväte: 24 g HC (som n-butan)
| Produktkod. | Typ | För användning med (utrustning) | Volym (metrisk) | Inkluderar | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10764067 | Indikerar fuktpatronfilter | Inert bärare, He, H2 , N2 , AR , Luft | 7,2 g H2O | Basplatta ingår ej | Varje |
| 10341495 | Indikerar syrepatronfilter | Inert bärare, He, H2 , N2 , AR | 1 LO 2 | Basplatta ingår ej | Varje |
| 10457714 | Kolvätepatronfilter | Inert bärare, He, H2 , N2 , AR , Luft | 24 g HC (som n-butan) | Basplatta ingår ej | Varje |
| 10514485 | Kassett | Trippel: inert bärare, He, H2 , N2 , AR; Combi: Inert Carrier, He, H 2 , N 2 , AR , Luft | Trippel: 1,8 g H2O , 500 ml O2 , 7 g HC (som n-butan)< br /> Kombination: 3,5 g H 2 O, 12 g HC (som n-butan) | Basplatta ingår ej | Varje |
| 10019682 | Indikerar trippelfilter - fukt, syre, kolväten - han förbehandlats för GC/MS | Han | 1,8 g H2O , 500 ml O2 , 7 g HC (som n-butan) | Basplatta ingår ej | Varje |
| 10428104 | Dubbla HC-filter | Inert bärare, He, H2, N2, AR, luft | 24 g HC (som n-butan) | Ingen indikator, ingen bottenplatta | Paket med 2 |
| 10213423 | Indikerar trippelfilter - fukt, syre, kolväten | Inert bärare, He, H2 , N2 , AR | 1,8 g H2O , 500 ml O2 , 7 g HC (som n-butan) | Basplatta ingår ej | Varje |
| 10006064 | Dubbla fuktfilter | Inert bärare, He, H2, N2, AR, luft | 7,2 g H2O | Indikator, ingen bottenplatta | Paket med 2 |
| 10427144 | Dubbla fuktfilter | Inert bärare, He, H2, N2, AR, luft | 7,2 g H2O | Ingen indikator, ingen bottenplatta | Varje |
| 10701947 | Kassett | Trippel: inert bärare, He, H2 , N2 , AR; Combi: Inert Carrier, He, H 2 , N 2 , AR , Luft | Trippel: 1,8 g H2O , 500 ml O2 , 7 g HC (som n-butan)< br /> Kombination: 3,5 g H 2 O, 12 g HC (som n-butan) | Basplatta medföljer | Varje |
| 10279324 | Indikerar Combi Filter - Fukt, Kolväten | Inert bärare, He, H2 , N2 , AR , Luft | 3,5 g H2O , 12 g HC (som n-butan) | Basplatta ingår ej | Varje |
| 10269654 | Kassett | Fuktighet: Inert bärare, He, H 2 , N 2 , AR , Luft; Syre: Inert bärare, He, H2 , N2 , AR; Kolväte: Inert bärare, He, H 2 , N 2 , AR , Luft |
Fuktighet: 7,2 g H 2 O Syre: 1 LO 2 Kolväte: 24 g HC (som n-butan) |
Basplatta medföljer | Varje |
| 10344093 | Trippelfilter - Fukt, syre, kolväten - Förkonditionerat för GC/MS | Han | 1,8 g H2O , 500 ml O2 , 7 g HC (som n-butan) | Basplatta medföljer | Varje |
| 10120993 | Indikerar trippelfilter - fukt, syre, kolväten - han förbehandlats för GC/MS | Han | 1,8 g H2O , 500 ml O2 , 7 g HC (som n-butan) | Basplatta medföljer | Varje |
| 10586195 | Dubbla HC-filter | Inert bärare, He, H2, N2, AR, luft | 24 g HC (som n-butan) | Ingen indikator, ingen bottenplatta | Varje |
Beskrivning
Förbättra gaskvaliteten och optimera GC-analys med enkel att använda Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaspatronfilter.
Säkerställ hög renhet (99,9999 % eller 6,0 grader) utgående gas för optimal GC-prestanda med Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaspatronfilter. Basplattorna kan konfigureras efter individuella användarbehov, och det finns ingen kontaminering vid byte av patron. Lätt att använda och kostnadseffektiv, Super Clean Gaspatronfilter möjliggör snabb, verktygsfri byte.
- Filter tillgängliga för att ta bort syre, fukt eller kolväten
- Combi filter för att ta bort syre och fukt eller fukt och kolväten
- Trippelfilter för att ta bort syre, fukt och kolväten
- TUEV godkänd
- Maxtryck 11bar (160psi)
- Maxflöde 7L/min
Specifikationer
Specifikationer
| Patrontyp | Fukt |
| För användning med (utrustning) | Inert bärare, He, H2 , N2 , AR , Luft |
| Volym (metrisk) | 7,2 g H2O |
| Inkluderar | Basplatta ingår ej |
| Typ | Indikerar fuktpatronfilter |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.