Läs mer
Keystone Cleanroom Products™ Super Duty SMS Autoklaverbart skållock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17984116 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
11 till 16 tum.
12 till 20 tum.
20 till 26 tum.
26 till 30 tum.
27 till 34 tum.
28 till 35 tum.
30 till 40 tum.
31 till 41 tum.
37 till 47 tum.
40 till 50 tum.
Bredd (engelska):
11 till 16 tum.
12 till 20 tum.
20 till 26 tum.
26 till 30 tum.
27 till 34 tum.
28 till 35 tum.
30 till 40 tum.
31 till 41 tum.
37 till 47 tum.
40 till 50 tum.
Produktkod. 17984116
Brand: Keystone Cleanroom Products™ BWLKCRP60060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna 88 g/m 2SMS Autoklaverbart skålskydd ger en mikrobiell barriär som är idealisk för läkemedelsproduktion.
  • Spara tid genom att använda locket till stoppskålen istället för att slå in med ark SMS material och autoklavtejp
  • Används i kombination med en sekundär autoklavpåse skapar den ett effektivt omslagssystem
  • Efter att ytterpåsen har tagits bort ska locket till proppskålen sitta kvar och ge skydd mot mikrobiell kontaminering och partikelkontamination medan de återstående inställningsaktiviteterna utförs
  • Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 8 renrum
  • Designad för autoklavcykler (121 °C till 135 °C)
  • Skapar sekundär skyddsnivå under aseptisk presentation och installation av utrustning
  • Hydrofob och motstår rivning och punkteringar
  • Luddfri
  • Bekvämt förpackat: 1 lock per värmeförseglad och märkt polypåse
  • Intyg om överensstämmelse skickas med alla försändelser
  • Gjord i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Elastisk
Färg Mörkblå
Disponibel Engångsbruk
Material Förstärkt Multicoated Plast
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 135 °C
Längd (engelska) 40 till 50 tum.
Längd (metrisk) 101,6 till 127 cm
Bredd (engelska) 40 till 50 tum.
Bredd (metrisk) 101,6 till 127 cm
Produkttyp Runt omslag