Läs mer
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoklavpåse
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17852497 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (engelska):
16 tum
17 tum
18 tum
20 tum
53 cm
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
30 tum
35 tum
36 tum.
48 tum
Kapacitet (engelska):
135 oz.
176 oz.
198 oz.
220 oz.
258 oz.
312 oz.
330 oz.
408 oz.
486 oz.
510 oz.
550 oz.
662 oz.
705 oz.
790 oz.
870 oz.
920 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Kapacitet (engelska)
17852497 16 tum 135 oz.
17822497 17 tum 176 oz.
17832507 53 cm 220 oz.
17842497 18 tum 198 oz.
17812507 22 tum 312 oz.
17892487 20 tum 258 oz.
17822507 22 tum 330 oz.
17812497 24 tum 408 oz.
17852507 30 tum 510 oz.
17832497 28 tum 550 oz.
17842507 26 tum 486 oz.
17862497 24 tum 510 oz.
17872507 30 tum 662 oz.
17882497 35 tum 790 oz.
17862507 30 tum 705 oz.
17872497 36 tum. 920 oz.
17882507 30 tum 870 oz.
17892497 36 tum. 1260 oz.
17802507 48 tum 1680 oz.
17802517 48 tum 2256 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 17852497 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BGSMS6SS09.516
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkts överlägsna barriär förhindrar penetrering av vätskor och mikroorganismer.
  • Bekvämt, tidsbesparande självförslutningssystem
  • Betydande förbättring jämfört med skärning och omlindning med ark och tejp
  • Tillverkad och förpackad i ett certifierat ISO6-renrum
  • Stark, riv- och rivtålig 50 gsm SMS material
  • Subpackad i förseglade märkta polypåsar med tillverkningslotnummer och tillverkningsdatum för spårbarhet
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Basvikt 88 gsm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutningstyp Självhäftande
Färg Mörkblå
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material Non-woven tyg
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Tjocklek (engelska) 88 gsm
Längd (engelska) 16 tum
Bredd (engelska) 9,5 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) 135 oz.
Kapacitet (metrisk) 3.99 L
Längd (metrisk) 41 cm
Bredd (metrisk) 24 cm
Tjocklek (metrisk) 88 gsm