Läs mer
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoklavpåse
Handla allt Keystone Cleanroom Products ProdukterBeskrivning
- Bekvämt, tidsbesparande självförslutningssystem
- Betydande förbättring jämfört med skärning och omlindning med ark och tejp
- Tillverkad och förpackad i ett certifierat ISO6-renrum
- Stark, riv- och rivtålig 50 gsm SMS material
- Subpackad i förseglade märkta polypåsar med tillverkningslotnummer och tillverkningsdatum för spårbarhet
- Tillverkad i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 88 gsm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | CoC |
| Förslutningstyp | Självhäftande |
| Färg | Mörkblå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Material | Non-woven tyg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |