Läs mer
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoklavpåse
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200003928 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
16 tum
17 tum
18 tum
20 tum
53 cm
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
30 tum
35 tum
36 tum.
48 tum
Kapacitet (engelska):
135 oz.
176 oz.
198 oz.
220 oz.
258 oz.
312 oz.
330 oz.
408 oz.
486 oz.
510 oz.
550 oz.
662 oz.
705 oz.
790 oz.
870 oz.
920 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Produktkod. 17852497
Brand: Keystone Cleanroom Products BGSMS6SS09.516
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkts överlägsna barriär förhindrar penetrering av vätskor och mikroorganismer.
  • Bekvämt, tidsbesparande självförslutningssystem
  • Betydande förbättring jämfört med skärning och omlindning med ark och tejp
  • Tillverkad och förpackad i ett certifierat ISO6-renrum
  • Stark, riv- och rivtålig 50 gsm SMS material
  • Subpackad i förseglade märkta polypåsar med tillverkningslotnummer och tillverkningsdatum för spårbarhet
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Basvikt 88 gsm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 135 oz.
Kapacitet (metrisk) 3.99 L
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutningstyp Självhäftande
Färg Mörkblå
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material Non-woven tyg
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 88 gsm
Latexfri Ja
Tjocklek (engelska) 88 gsm
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 41 cm
Bredd (engelska) 9,5 tum
Bredd (metrisk) 24 cm
Produkttyp Autoklavpåse