Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Chrome trådhylla, Brite Avsluta
Mått (L x B):
24 x 14 tum (61 x 35,5 cm)
24 x 21 tum. (61 x 53 cm)
30 x 18 tum. (76 x 45,7 cm)
30 x 21 tum. (76 x 53 cm)
36 x 14 tum. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 tum. (91,4 x 53 cm)
42 x 14 tum. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 tum. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 tum. (106,6 x 61 cm)
48 x 21 tum. (123 x 53 cm)
54 x 18 tum. (137 x 45,7 cm)
54 x 21 tum. (137 x 53 cm)
54 x 24 tum. (137 x 61 cm)
60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tum. (152,4 x 53 cm)
72 x 14 tum. (183 x 35,5 cm)
72 x 18 tum. (183 x 45,7 cm)
72 x 21 tum. (183 x 53 cm)
Bärande kapacitet (engelska):
600 lb.
800 lb.
Dimensione della confezione:
Varje
Descrizione
Includes
Plasthylsor och kilar.
- Design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål
- Ekonomisk kromatfinish för torr miljö med låg luftfuktighet
- Lackerad finish ger ett utseende av krom
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Trådhylla |
| Mått (L x B) | 72 x 14 tum. (183 x 35,5 cm) |
| Avsluta | Brite |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™ hyllsystem |
| Inkluderar | Plasthylsor och kilar |
| Längd (engelska) | 72 tum. |
| Längd (metrisk) | 183 cm |
| Bärande kapacitet (engelska) | 600 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 272 kg |
| Bredd (engelska) | 14 tum |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto