Läs mer
uvex Super F OTG Clear SV EXC överspecs, svart
Produktkod. 31751180 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsmaterial:
Polykarbonat
Produktkod. Linsmaterial
31751180 Polykarbonat
1 options
Produktkod. 31751180 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9139265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00 SEK
    213.40 SEK / Paket med 1
    Save 12.60 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Ger optimalt skydd och hög kompatibilitet med receptglasögon, med en stor lins för utmärkt sikt och komfort.
  • Modern uvex OTG Plus är överdimensionerade för glasögonbärare med styrka, med en extremt stor, platt klar SV EXC-lins som ger utmärkt syn och tillräckligt med utrymme för att bekvämt bära även stora glasögon under.
  • Metallfri svart ramkonstruktion med platta, flexibla sidoarmar och ett lutningsjusterbart objektiv för att säkerställa maximal komfort och individuell anpassningsförmåga.
  • Innovativ ram med justerbara punkter med flera lutningar möjliggör en hög grad av individualisering för en säker passform över olika ansiktsformer och huvudbreder.
  • Ergonomiskt formade, platta sidoarmar med mjuka öronsnäckor ger en bekväm och säker passform utan tryckpunkter, kompletterade av en anatomiskt utformad nässtycke för komfort hela dagen och optimal kompatibilitet med andningsskydd.
  • Certifierad enligt EN ISO 16321-1 för personligt ögon- och ansiktsskydd vid industriell användning, med en robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision-beläggningsteknologi som är extremt reptålig på båda sidor.
  • UV400-skydd som ger 100 % skydd mot farlig ultraviolett strålning upp till 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Reptålig, Stötresistent, Anti-dimma
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Overglass
Ram färg Svart
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd UV400
Ramtyp Justerbara tempel
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras