Beskrivning
- Smidig och justerbar näsrygg
- UV-skydd
- Anti-dimma
- Reptålig
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter) |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Färg | Ljusblå, vit |
| Filtertyp | 2C |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Ram färg | Vit, Blå |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Storlek | Regelbunden |
| Tempel stil | Mjuka tinningar |
| Visa mer |