Läs mer
Labcold™ Super Freezer
Produktkod. 11588974
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11588974 50 l Varje
1 options
Produktkod. 11588974 Leverantör Labcold™ Leverantörsnummer RLBF1740
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Typ Super Freezer
Kapacitet (metrisk) 50 l
Temperaturområde -40°C
Dörr stil Solid
Hyllor 1
Djup (metrisk) Exteriör 620 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 580 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 550 mm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 0.96kWh/24 hr.
Vikt (metrisk) 26 kg