Läs mer
Thermo Scientific™ Supertung TMT Märk reagens
Produktkod. 16575651 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
16575651 2 mg
1 options
Produktkod. 16575651 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A43073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6340.00 SEK
    5515.80 SEK / 2mg
    Save 824.20 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Alternativ form av TMT som innehåller dubbelt så många tunga isotoper för märkning av peptider, och när det används med TMT-märkta prover, möjliggör 2D TMT multiplexeringsapplikationer för målinriktad kvantifiering
  • Den aminreaktiva Super Heavy TMT Label Reagent är en alternativ form av TMT som innehåller dubbelt så många tunga isotoper för märkning av peptider, och när det används med TMT-märkta prover, möjliggör 2D TMT multiplexeringsapplikationer för målinriktad kvantifiering.
  • 2-dimensionell —multiplexering möjliggör multiplexering av traditionella multiplex TMT-märkta prover med supertunga märkta peptider för multiplexerad målinriktad kvantifiering
  • Förbättrar kvantitativ noggrannhet —etikett minskar samisolering och interferens för att möjliggöra mer robust kvantifiering
  • Minskar förvärvskomplexiteten —tungt märkt peptid används som trigger för peptidselektion
  • Supertung TMT Label Reagent används för att märka syntetiska peptider och är specifikt för användning med TMT multiplexmärkta prover. När den används i kombination, fungerar massförskjutningen från den supertung-märkta syntetiska peptiden som en utlösare för valet av målpeptiden i det multiplexade provet och minskar interferens/samisolering för att möjliggöra mer robust kvantifiering.
  • Denna nya metod kombinerar kraften i multiplexering från TMT reagenser med målinriktade kvantifieringsmetoder och hänvisas till som TOMAHAQ-metoden (utlöst av offset, multiplexerad, exakt massa, hög upplösning och absolut kvantifiering)1. För denna applikation kan användaren utföra målinriktad kvantifiering på multiplexade prover för målpeptiderna utan beroende av kromatografiförhållandena.
  • För högupplöst analys av de TMT-märkta peptiderna är den rekommenderade LC-kolonnen för en Nanospray Flex-källa Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (kat. nr. 164942 eller 164939). För en EASY-Spray-källa är den rekommenderade LC-kolonnen EASY-Spray C18 LC Column (kat. nr. ES802 eller ES803). Referens Erickson BK, Rose CM, Braun CR, Erickson AR , Knott J, McAlister GC, Wühr M, Paulo JA, Everley RA , Gygi SP . En strategi för att kombinera provmultiplexering med målinriktad Proteomics Analyser för karakterisering av proteinsignatur med hög genomströmning. Mol Cell. 2017 65(2):361-370.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje TMT
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Etikett eller färgämne Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Frakt skick Torr is
Utgångsmaterial Peptider
Slutlig produkttyp Peptid
Arbetsflödessteg Proteinmärkning
Kvantitet 2 mg