Läs mer
Thermo Scientific™ Supertung TMTpro™ Märk reagens
Produktkod. 17479292 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
17479292 2 mg
1 options
Produktkod. 17479292 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A52040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8360.00 SEK
    7273.20 SEK / 2mg
    Save 1086.80 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Den aminreaktiva Super Heavy TMTpro Label Reagent är en alternativ form av TMTpro som innehåller dubbelt så många tunga isotoper för märkning av peptider. När den används med TMTpro-märkta prover, möjliggör den 2D TMTpro multiplexeringsapplikationer för målinriktad kvantifiering med masspektrometri.
Super Heavy Label TMTpro Reagent märker syntetiska peptider som specifikt ska användas tillsammans med TMTpro multiplexmärkta prover för riktad multiplexad kvantifiering med masspektrometrianalys.
Supertungt TMTpro etikettreagens kan:
  • Tillhandahålla tvådimensionell multiplexering – supertungt märkta TMTpro peptider som används tillsammans med TMTpro-märkta prover möjliggör multiplexerad målinriktad kvantifiering med masspektrometrianalys
  • Förbättrad kvantitativ noggrannhet–, märkningen minskar koisolering och interferens för att möjliggöra robust kvantifiering
  • Minskar förvärvskomplexiteten – tungt märkt peptid som används som utlösare för peptidval
När den används i kombination med TMTpro märkta prover fungerar massoffset från den supertungt märkta syntetiska peptiden som en trigger för valet av den riktade peptiden i det multiplexerade provet. Detta utlösta urval minskar interferens/koisolering för att möjliggöra mer robust kvantifiering med hjälp av massspektrometrianalys. Denna nya metod kombinerar kraften i multiplexering från TMTpro reagenser med riktade kvantifieringsmetoder och kallas TOMAHAQ (Triggered by Offset, Multiplexed, Accurate mass, High Resolution, and Absolute Quantitation)-metoden. En ytterligare fördel med TOMAHAQ-metoden för riktad multiplexad kvantifiering är mindre beroende av kromatografiförhållandena för framgångsrik kvantifiering av peptider.
Denna produkt omfattas av en begränsad användningsetikett.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Märk reagens
Produktlinje TMT
Synonym TMTpro
Utgångsmaterial Peptider
Slutlig produkttyp Peptider
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Peptidmärkning
Kvantitet 2 mg
Färg Vitt
Förpackning Plastflaska
Renhet 93%
Kvalitet MS
Molekylformel C4[13C]15H30N[15N]3O6
Form Solid