Läs mer
Thermo Scientific™ Super Mega Stainless Steel Molds
Produktkod. 12618396 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Djup (metriskt):
15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
12618396 15 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 12618396 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer E10/M8
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Easily accomodate large specimen sizes with Thermo Scientific™ Super Mega Stainless Steel Molds.
  • Sizes fit most cassettes
  • Available in packs of 5
  • Rounded corners
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Base Mold
Material Stainless Steel
Längd (metrisk) 60 mm
Bredd (metrisk) 45 mm
Djup (metriskt) 15 mm