Läs mer
Thermo Scientific™ Super Mega Stainless Steel Molds
Produktkod. p-4524723 Handla allt Epredia Produkter
Djup (metriskt):
15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12618396
Brand: Thermo Scientific™ E10/M8
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Easily accomodate large specimen sizes with Thermo Scientific™ Super Mega Stainless Steel Molds.
  • Sizes fit most cassettes
  • Available in packs of 5
  • Rounded corners
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Base Mold
Material Stainless Steel
Längd (metrisk) 60 mm
Bredd (metrisk) 45 mm
Djup (metriskt) 15 mm