Läs mer
Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Digitala omrörare i flera positioner
Produktkod. 10619473 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektriska krav:
220/240V 50/60Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10619473
Brand: Thermo Scientific™ S13603033Q
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomför löslighetsstudier, digestion, titrering och enzymatiska studier med Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Digitala omrörare i flera positioner.
Genomför löslighetsstudier, digestion, titrering och enzymatiska studier med Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Digitala omrörare i flera positioner. Dessa omrörare har fyra individuellt styrda omrörningslägen, keramiska toppar och 4-funktionsminne, och är designade för starkare koppling och omrörningskontroll med avancerade säkerhetsfunktioner. Idealisk för labb med flera användare.
Nyckelfunktioner
  • Thermo Scientific™ Uppståndelse Trac™ omrörningskontroll ger förbättrad omrörning med långsam hastighet, jämn hastighet och stark magnetisk koppling— minskar risken för urkoppling av rörstaven
  • Mikroprocessorkontroll säkerställer exakta och stabila börvärden för omrörningshastighet
  • Uppståndelse Trac bromsfunktionen gör att omröraren stannar omedelbart för snabb borttagning av kolven
  • Enkel kontrollratt styr hastigheten; låsfunktionen förhindrar oavsiktliga ändringar
  • Digital rpm display
  • Rengör lätt och motstår alkalier och syror
  • Sömlös, reflekterande vit keramisk yta underlättar provets synlighet
  • Omrörning justerbar i enheter om 1 rpm
  • RS-232-porten matar ut tidsräkning, omrörningshastighet (börvärde) direkt till din PC
Säkerhetsfunktioner
  • Robust lågprofilskropp i gjuten aluminium ger stabilitet och hållbarhet
  • Enhetens design skyddar interna komponenter från oavsiktligt spill
  • Walk-away timer stänger av omrörning efter 1, 2, 4, 8 eller 12 timmar.
Innehåller:
  • Löstagbar sladd och stickpropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 50 till 1200 r/min
Omrörningspositioner 5
Material för toppplatta Keramisk
Visa Digital
Form Fyrkantig
Spänning 220/240 V
Mått (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 tum (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 10.2 cm
Längd (engelska) 16,2 tum
Längd (metrisk) 41.1 cm
Toppplattans längd (engelska) 10,25 tum
Toppplattans bredd (engelska) 10,25 tum
Bredd (engelska) 11,3 tum
Bredd (metrisk) 28.7 cm
Elektriska krav 220/240V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad CCSAus, CE
Beskrivning 4 Position, 220-240V
Material Aluminium
Typ Blandare
Fraktvikt (engelska) 20.5 lb.
Fraktvikt (metrisk) 9.3 kg