Läs mer
Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position Digital Stirring Hotplates
Produktkod. p-4529368 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Material för toppplatta:
Keramisk
Storlek:
10,25 x 10,25 tum
Elektriska krav:
220/240 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12970866
Brand: Thermo Scientific™ SP13593033Q
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför biovetenskapliga och biotekniska tillämpningar med hjälp av dessa digitala omrörningsplattor, som erbjuder fyra oberoende styrda omrörningspositioner.
Utför biovetenskapliga och biotekniska tillämpningar med hjälp av Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position Digital Stirring Hotplates. Dessa värmeplattor erbjuder fyra oberoende styrda omrörningslägen på en uppvärmd, keramisk platta. Produkten har 4-funktionsminne och en lågtemperaturjustering idealisk för biovetenskap och biotekniktillämpningar. Dessa blandare är utformade för labb med flera användare som kräver bearbetning i stora volymer med oöverträffad prestanda, säkerhet och kontroller.
Driftsfunktioner
  • Mikroprocessorkontroll säkerställer exakta och stabila börvärden för temperatur och omrörningshastighet
  • Elektroniska återkopplingskontroller övervakar antingen topplattans yta eller vätsketemperaturen (vid användning av extern PTFE-belagd sond, ingår) och justerar till börvärdet
  • Enkel kontrollratt styr värme och hastighet och låsfunktionen förhindrar oavsiktliga ändringar
  • Digital display för temperatur eller r/min
  • Kraftfull motor och magnetsystem förhindrar magnetisk frånkoppling
  • Thermo ™ Scientific Stir Trac™-brytningsfunktionen stoppar omrörningsstaven omedelbart för snabb falsk borttagning och förhindrar skenande eller frikopplade omrörningsstavar
  • Temperaturen justeras i steg om°1
  • Fyra användardefinierade temperatur-/hastighetsminnesknappar hämtar inställningar
  • Kalibreringsläget gör att fjärrsond kan kalibreras till externa standarder; sonden kan programmeras som ett system (sond, styrning, display) vid valfri användarvald temperatur
  • Keramiska plattor rengörs enkelt, motstår kemiska produkter och ger snabb koktid
  • Kan användas i 0°till 27°C, 80 % relativ fuktighet, icke-kondenserande miljö
  • RS-232-port möjliggör utmatning av tidräkning, temperaturbörvärde, temperatur på toppytan/fjärrsonden, omrörningsbörvärde och faktisk hastighet
Säkerhetsfunktioner
  • Röd HOT TOP-varningslampa aktiveras när värmeytan är över 50°C (122°F); enheten blinkar HOT OFF tills yttemperaturen sjunker till 50°C eller lägre, även när värmekontrollen är avstängd
  • Justerbar överskyddskrets begränsar topplattans temperatur, förhindrar okontrollerade förhållanden
  • Robust lågprofilskropp i gjuten aluminium ger stabilitet och hållbarhet
  • Enhetens design skyddar interna komponenter från oavsiktligt spill
  • Walk-away-timer stänger av uppvärmning, omrörning eller bådadera efter förinställt användardefinierat intervall
Innehåller:
  • Löstagbar sladd och stickpropp
  • 6 in. typ K-sond
  • Omrörningsmodeller inkluderar även omrörningsstav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 220/240 V
Beskrivning 35 lb. lastkapacitet
Fraktvikt (engelska) 20.5 lb.
Fraktvikt (metrisk) 9.3 kg
Elektriska krav 220/240 V 50/60 Hz
Längd (engelska) 11,3 tum
Storlek 10,25 x 10,25 tum
Höjd (metrisk) 41.1 cm
Temperatur (metrisk) 1 °C till 370 °C
Höjd (engelska) 16,2 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 10.1 cm
Amperage 6,1 A
Längd (metrisk) 28.7 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Wattal 1450 w
Vikt (engelska) 20.5 lb.
Vikt (metrisk) 9.3 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 16 kg
Antal positioner Flera
Omrörningsområde 50 till 1200 r/min
Mått (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 tum (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE
Visa Digital
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.