Beskrivning
Denna modell handlar om bekväma skyddsglasögon - antingen med flexibla sidoarmar i uvex super f OTG eller med gångjärnslösa armar i uvex super OTG . Som överspecifikationer med utmärkt skydd för ögonområdet passar de också lätt över konventionella glasögon, vilket gör dem perfekta för till exempel webbplatsbesökare.
- Klassiska överspecifikationer för glasögonbärare med ett innovativt armkoncept för perfekt passform och en platt lins som erbjuder ett brett synfält
- Uvex protecting planet - massbalanserad PC-lins, ram delvis gjord av biobaserat och återvunnet material, förpackning delvis gjord av återvunnet material
- Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik - permanent anti-dimma och reptålig lins
- Metallfri
- Ramfärg: antracit, jade
- PC-objektiv: klar
- Flexibla armar med mjuka öronstycken för en bekväm och säker passform utan att skapa tryckpunkter
- Anatomiskt format nosstycke för bärkomfort hela dagen
- Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
- Certifiering: W 166 FT CE - 2C-1.2 W1 FTKN CE
- UV400 - 100 % skydd mot skadlig UV-strålning till 400 nm
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Obelagd |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon för överglasögon |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | PVC |
| UV-skydd | UV400 |
| Ramtyp | Klassisk |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |