Beskrivning
- 100% kontinuerlig filament dubbelstickad polyester
- Knivskuren egg
- Tvättade och packade i en ISO Klass 4 renrum
- Steriliserbar med autoklav, gamma eller beta
- Låga partiklar, fibrer, joner och icke-flyktiga rester
- Hög nötningsbeständighet
- Kemiskt kompatibel med IPA, aceton och andra lösningsmedel
- Hög absorptionsförmåga
- Mjuk hand och kant för känsliga ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Yttorkare |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 230 mm x 230 mm (9 tum x 9 tum) |
| Lager | 1-ply |
| Visa mer |