Läs mer
Berkshire Super Polx™ LWSE
Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
9 tum x 9 tum. (22,9 cm x 22,9 cm)
Beskrivning
- 100% kontinuerlig filament dubbelstickad polyester
- Ultraljudsförseglad kant
- Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 (Klass 10) renrum
- Lotspårning på varje förpackning
- Ekonomisk
- Stark, riv- och nötningsbeständig
- Mycket bra uppsugningsförmåga
- Låga partiklar och fibrer
- Mjuk hand och kant för känsliga ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Yttorkare |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 9 tum x 9 tum. (22,9 cm x 22,9 cm) |
| Lager | 1-ply |
| Visa mer |