Läs mer
Berkshire Super Polx™ SWSE
Handla allt Berkshire Produkter
Längd (metrisk):
10 cm
30 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Beskrivning
- 100% continuous filament double knitted polyester
- Ultrasonically sealed edge
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom
- Lot tracing on each pack
- Economical
- Strong, tear and abrasion resistant
- Very good absorbency
- Low particles and fibers
- Soft hand and edge for sensitive surfaces
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Surface Wiper |
| Längd (engelska) | 3.9 in. |
| Längd (metrisk) | 10 cm |
| Bredd (engelska) | 4 in. |
| Bredd (metrisk) | 10 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Disponibel | Single-use |
| Lager | 1-ply |
| Sterilitet | Non-sterile |