Beskrivning
- Stickad 100% sammanhängande filament polyester
- Förseglad kant
- Tvättad och förpackad i Berkshire's ISO Klass 4 renrum
- Låga partiklar, fibrer, joner och extraherbara ämnen
- Hög nötningsbeständighet
- Kemiskt kompatibel med IPA, aceton och andra lösningsmedel
- Hög absorptionsförmåga
- Låga endotoxinnivåer
- Mjuk hand och kant för känslig yta
- Uppfyller RoHS- och REACH-kraven
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torkar |
| Material | Stickad polyester |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kanter | Sluten |
| Mått (L x B) | 230 x 230 mm |
| För användning med (applikation) | Nedbrytning och rengöring front FAB och SUITE byggnad. Oxidations-, metalliserings- eller CVD-konfigurationsområde. Fotolitografiteknik processområde. LCD, plattskärm och renrum. |
| Förpackningsmängd | 150/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |