Läs mer
SICCO Superstjärn-Desiccator
Produktkod. 10093531
Change view
Volym (metrisk):
51 l
Produktkod. Volym (metrisk)
10093531 51 l
1 options
Produktkod. 10093531 Leverantör SICCO Leverantörsnummer V187507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15587.25 SEK
    12832.65 SEK / Paket med 1
    Save 2754.60 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Superstjärn-desiccator AKRYL/ALUMINIUM, med: elastisk packningsfodrad dörr, 1 torkningsbricka för Silica Gel, 1 monterad elektronisk hygrometer och termometer, 1 magnetisk stängning med lås, 4 avtagbara hyllor, påfyllningsanordningar för gas med inbyggda returventiler och anslutningsrör. Användbart inomhusutrymme: B 260 x H 480 x D 330 mm
  • Aluminiumram med paneler av akrylglas
  • Inklusive fyra hyllor av polykarbonat, bricka, hygrometer, torkmedel, cylinderlås och slang (5 m) med två snabbkopplingar för gasfyllning, användbara med upp till 26 hyllor, staplingsbara.
  • Förstärkt aluminiumram med akrylpaneler
  • Dörr med magnetspärr, cirkulär gummitätning och cylinderlås
  • Extra stor elektronisk hygrometer
  • Hyllor med variabel höjd
  • Två anslutningar för gasfyllning inklusive snabbkopplingar med självtätande ventiler och slang
  • Teleskopiska hyllor
Specifikationer
Skåp stil Frontmatad
Produkttyp Icke-vakuum Desiccator
Volym (metrisk) 51 l
Mått (D x B x H) Inredning 260 x 480 x 330 mm
Vikt (metrisk) 7 kg