Läs mer
Hamilton™ Super spruta Gastight™ Sprutor
Produktkod. 11523524
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
1,5 l
2000 ml
Inkluderar:
Ingen nål medföljer
Ingen nål tillgänglig
Modell:
S0500
S1000
S1500
S2000
Anslutningstyp:
Luer lock
Trakeal Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Inkluderar Modell Anslutningstyp Förpackningsstorlek
11523524 1000 ml Ingen nål tillgänglig S1000 Trakeal Adapter Varje
11587884 500 ml Ingen nål tillgänglig S0500 Trakeal Adapter Varje
10885780 2000 ml Ingen nål medföljer S2000 Luer lock Varje
11577884 500 ml Ingen nål medföljer S0500 Luer lock Varje
10379837 1000 ml Ingen nål medföljer S1000 Luer lock Varje
11547984 1,5 l Ingen nål medföljer S1500 Luer lock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11523524 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 86302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14645.00 SEK
    13451.83 SEK / Paket med 1
    Save 1193.17 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Stor volym GASTIGHT spruta idealisk för att dispensera volymer från 50mL upp till 2L. Super-sprutan är den enda Hamilton-sprutan som är gjord med en akrylcylinder istället för en glascylinder.
Super sprutavslutningar
  • Trachael- Denna avslutning accepterar flexibla slangar med en innerdiameter på 5/8 tum
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denna terminering har en PTFE, han Luer-kona med nickelpläterad mässingslåsnav för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Versionen med slitsar används vid infästning av vissa instrument men påverkar inte anslutningen till nålar. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml och större sprutor. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
Needle Point Styles (Point styles finns på Kel-f Hub och Metal Hub Needles)
  • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 33-10
  • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 33-10
  • Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 33-10. Speciella punktstilar som 30° , 45° , eller någon annan vinkel är tillgängliga på begäran
  • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
  • Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26& 22
†Ingen nål tillgänglig
Specifikationer
Material Akryl (fat)
För användning med (applikation) För luftprovtagning, förberedelse av gasstandarder, kalibrering av reservoarer, pneumografer och spirometrar
Inkluderar Ingen nål tillgänglig
Produkttyp Allmän spruta
Modell S1000
Volym (metrisk) 1000 ml
Anslutningstyp Trakeal Adapter