Läs mer
Bollé Safety Superblast skyddsglasögon
Produktkod. 15830274 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Modell:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLEPSI
SUPBLKLAV
Förpackningsstorlek:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15830274 SUPBLKLAV 1 par
17324870 SUPBLEPSI -
17314870 SUPBLAPSIP -
16802330 SUPBLCLAV3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15830274 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer SUPBLCLAVE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 SEK
    249.45 SEK / 1 par
    Save 15.55 SEK
    5% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Industriglasögon
  • Smidig och tydlig ram för ökad komfort
  • Intuitivt och enkelt monteringssystem för glasögon-visir
  • PLATINUM™ beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE; EN166 3 4 BT
Linstyp 2,2 mm, kurva 5
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Renrumsaktiviteter
Ram färg Naturlig
Pannbandsmaterial Isopren
Inkluderar Justerbar pannbandsrem
Modell SUPBLKLAV
Ventilationsdetaljer Ventilerad ram
Material polykarbonat, TPR
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial TPR
Ramtyp Ventilerad