Beskrivning
- Flexible and clear frame for increased comfort
- Intuitive and simple goggle-visor assembly system
- PLATINUM™ coating
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (engelska) | 3.8 in. |
| Höjd (metrisk) | 9.7 cm |
| Bredd (engelska) | 3.8 in. |
| Bredd (metrisk) | 9.7 cm |
| Linsbeläggning | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Linsfärg | Clear |
| Produkttyp | Safety Goggles |
| Ram färg | White |
| Modell | SUPBLCLAV3 |
| Vikt (engelska) | 3.6 oz. |
| Visa mer |