Läs mer
Bollé Safety Superblast skyddsglasögon
Produktkod. 17324870 Handla allt Bollé Safety Produkter
Modell:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLEPSI
SUPBLKLAV
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 17324870
Brand: Bollé Safety SUPBLEPSI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Industriglasögon
  • Smidig och tydlig ram för ökad komfort
  • Intuitivt och enkelt monteringssystem för glasögon-visir
  • PLATINUM™ beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (engelska) 2,75 tum
Höjd (metrisk) 7 cm
Form Formad till ansikte
Tjocklek (engelska) 0,078 tum.
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Bredd (engelska) 7 tum
Bredd (metrisk) 17.7 cm
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166 EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Industriella miljöer
Ram färg Blått
Pannbandsmaterial Nylon, polyester
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.5 cm
Modell SUPBLEPSI
Vikt (engelska) 3,99 oz.
Vikt (metrisk) 113 g
Material Polykarbonat, PVC
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial PVC
UV-skydd UV400
Ramtyp Sluten