Läs mer
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blockerande buffert, blotting
Produktkod. 10678654 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
SuperBlock (PBS) Blockerande buffert, blotting
SuperBlock (TBS ) Blockerande buffert, blotting
Förpackningsstorlek:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
10678654 SuperBlock (TBS ) Blockerande buffert, blotting 1 L
10781195 SuperBlock (PBS) Blockerande buffert, blotting 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10678654 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37537
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting är en optimerad PBS-lösning som innehåller ett protein som ger otroligt snabb och effektiv blockering för western blot-analys.
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting är en optimerad PBS-lösning som innehåller ett protein som ger otroligt snabb och effektiv blockering för western blot-analys. Blockera mikroplattor, membran eller vävnader med SuperBlock buffert ger ett högt signal-brusförhållande i de flesta detektionssystem.
Funktioner av SuperBlock Blockerande buffert, blotting inkluderar:
• Blockera membran snabbt —på 5 till 10 minuter
Flexibel —garanterat att vara biotinfri för användning med streptavidinsystemet
Låg bakgrund av —icke-serumproteinlösningen ger ett högt signal-brusförhållande
Stabil lagringsbuffert —vid 4 C °under ett år; förvara blockerade tallrikar torrt i upp till 12 månader
Blockera mikroplattor, membran eller vävnader med SuperBlock buffert ger ett högt signal-brusförhållande i de flesta detektionssystem. Den proteinbaserade formuleringen innehåller inga immunglobuliner, albumin eller endogent biotin, vilket gör den kompatibel i många situationer där traditionella blockerande medel misslyckas. Bufferten är särskilt effektiv för att blockera belagda polystyrenmikroplattor (96-brunnars plattor) och stabilisera dem för torkning och lagring för senare användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material Blockerande buffert
Beskrivning SuperBlock (TBS ) Blockerande buffert, blotting
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Western Blot
Fysisk form Vätska
Produktlinje SuperBlock
Kvantitet 1 L
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.