Läs mer
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blockerande buffert
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 L
100 mL
5 L
5 paket
Kemiskt namn eller material:
Blockerande buffert
Blockerande buffert, torrblandning
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
5 L
Paket med 5
Beskrivning
SuperBlock Blocking Buffer är en optimerad lösning som innehåller ett enda renat glykoprotein som ger otroligt snabb och effektiv blockering för ELISA , IHC och Western blot-analys. Blockering av mikroplattor, membran eller vävnader med en SuperBlock buffert ger ett högt signal-brusförhållande i de flesta detektionssystem.
Funktioner av SuperBlock Blockeringsbuffert inkluderar:
• Blockerande tid —blockera membran på 5 till 10 minuter och ELISA tallrikar på 2 minuter
•Tillämpningar —ELISA, western blotting, IHC; biotinfri för användning med streptavidinsystemet
•Stabilitet —lagra buffert vid °4 C under ett år; förvara blockerade tallrikar torrt i upp till 12 månader
Blockera mikroplattor, membran eller vävnader med SuperBlock buffert ger ett högt signal-brusförhållande i de flesta detektionssystem. Den proteinbaserade formuleringen innehåller inga immunglobuliner, albumin eller endogent biotin, vilket gör den kompatibel i många situationer där traditionella blockerande medel misslyckas. Bufferten är särskilt effektiv för att blockera belagda polystyrenmikroplattor (96-brunnars plattor) och stabilisera dem för torkning och lagring för senare användning.
• Blockerande tid —blockera membran på 5 till 10 minuter och ELISA tallrikar på 2 minuter
•Tillämpningar —ELISA, western blotting, IHC; biotinfri för användning med streptavidinsystemet
•Stabilitet —lagra buffert vid °4 C under ett år; förvara blockerade tallrikar torrt i upp till 12 månader
Blockera mikroplattor, membran eller vävnader med SuperBlock buffert ger ett högt signal-brusförhållande i de flesta detektionssystem. Den proteinbaserade formuleringen innehåller inga immunglobuliner, albumin eller endogent biotin, vilket gör den kompatibel i många situationer där traditionella blockerande medel misslyckas. Bufferten är särskilt effektiv för att blockera belagda polystyrenmikroplattor (96-brunnars plattor) och stabilisera dem för torkning och lagring för senare användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Blockerande buffert |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | SuperBlock |
| Kvantitet | 5 L |