Läs mer
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blockerande buffert
Produktkod. 13434299 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
100 mL
5 L
5 Paket
Kemiskt namn eller material:
SuperBlock (PBS)
SuperBlock (TBS)
SuperBlock (TBS) Dry Blend
SuperBlock T20 (PBS)
SuperBlock T20 (TBS)
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
5 L
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kemiskt namn eller material Förpackningsstorlek
13434299 100 mL SuperBlock (PBS) 100ml
10076713 1 L SuperBlock (PBS) 1 L
11884524 5 L SuperBlock (PBS) 5 L
13444299 100 mL SuperBlock (TBS) 100ml
10016723 1 L SuperBlock (TBS) -
10426144 5 Paket SuperBlock (TBS) Dry Blend Paket med 5
10519293 1 L SuperBlock T20 (PBS) 1 L
10668654 1 L SuperBlock T20 (TBS) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13434299 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37580
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
SuperBlock Blocking Buffer är en optimerad lösning som innehåller ett enda renat glykoprotein som ger otroligt snabb och effektiv blockering för ELISA , IHC och Western blot-analys.
SuperBlock Blocking Buffer är en optimerad lösning som innehåller ett enda renat glykoprotein som ger otroligt snabb och effektiv blockering för ELISA, IHC och western blot-analys. Att blockera mikroplattor, membran eller vävnader med en SuperBlock buffert ger ett högt signal-brusförhållande i de flesta detektionssystem.
Funktioner i SuperBlock Blocking Buffer inkluderar:
  • Blockeringstid—blockerar membran på 5 till 10 minuter och ELISA plattor på 2 minuter
  • Tillämpningar—ELISA, western blotting, IHC; biotinfritt för användning med streptavidinsystem
  • Stabilitetsbuffert—lagra vid 4 °C i ett år; lagra blockerade plattor torra i upp till 12 månader
Att blockera mikroplattor, membran eller vävnader med SuperBlock buffert ger ett högt signal-brusförhållande i de flesta detektionssystem. Den proteinbaserade formuleringen innehåller inga immunoglobuliner, albumin eller endogent biotin, vilket gör den kompatibel i många situationer där traditionella blockerande medel misslyckas. Bufferten är särskilt effektiv för att blockera belagda polystyrenmikroplattor (96-brunnsplattor) och stabilisera dem för torkning och förvaring för senare användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SuperBlock (PBS)
Koncentration 1X
För användning med (applikation) ELISA
Fysisk form Vätska
Produktlinje SuperBlock
Kvantitet 100 mL