Läs mer
Labcon SuperClear™ 0,5 mL Mikrocentrifugrör med skruvlock
Handla allt Labcon Produkter
Produkttyp:
Mikrocentrifugrör
Mikrocentrifugrör (självstående)
Förpackning:
50 tuber/påse, 10 påsar/pk., 10 pk./Cs.
500 rör och 500 kapsyler i separata påsar/pk., 10 pk./Cs.
500 tuber/påse, 10 påsar/Cs
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Description
- Mikrocentrifugrör med skruvlock
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Centrifugera till 20 000 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifications
Specifications
| Keps stil | Ingen mössa |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropenharts |
| För användning med (applikation) | Centrifugering |
| Förpackning | 500 tuber/påse, 10 påsar/Cs |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| Show More |