Läs mer
Labcon SuperClear™ 0,5 mL Mikrocentrifugrör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16624122 Handla allt Labcon Produkter
Produkttyp:
Mikrocentrifugrör
Mikrocentrifugrör (självstående)
Förpackning:
50 tuber/påse, 10 påsar/pk., 10 pk./Cs.
500 rör och 500 kapsyler i separata påsar/pk., 10 pk./Cs.
500 tuber/påse, 10 påsar/Cs
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 16624122
Brand: Labcon 36418700009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns med lock som inkluderar integrerad etenpropen O-ring
  • Mikrocentrifugrör med skruvlock
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 20 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Keps stil Platta skruvlock
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Beskrivning Med kepsar i separata påsar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
För användning med (applikation) Centrifugering
Förpackning 500 rör och 500 kapsyler i separata påsar/pk., 10 pk./Cs.
Volym (metrisk) 0.5 mL
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje SuperClear™ Mikrocentrifugrör
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock
Max. RCF 20,000 RCF
Produkttyp Mikrocentrifugrör (självstående)