Läs mer
Labcon SuperClear™ 0,5 mL Mikrocentrifugrör med skruvlock
Handla allt Labcon Produkter
Produkttyp:
Mikrocentrifugrör
Mikrocentrifugrör (självstående)
Förpackning:
50 tuber/påse, 10 påsar/pk., 10 pk./Cs.
500 rör och 500 kapsyler i separata påsar/pk., 10 pk./Cs.
500 tuber/påse, 10 påsar/Cs
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Mikrocentrifugrör med skruvlock
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Centrifugera till 20 000 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Platta skruvlock |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Beskrivning | Med kepsar i separata påsar |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropenharts |
| För användning med (applikation) | Centrifugering |
| Förpackning | 500 rör och 500 kapsyler i separata påsar/pk., 10 pk./Cs. |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido