Läs mer
Labcon SuperClear™ 1,5 mL fristående mikrocentrifugrör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16644122 Handla allt Labcon Produkter
Förpackning:
50 tuber/påse, 10 påsar pk., 10 pk./Cs.
500 rör och 500 kapsyler i separata påsar/pk., 10 pk./Cs.
500 tuber/påse, 10 påsar/Cs.
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Ingår ej
Skruvlock
Produktkod. 16644122
Brand: Labcon 36508700009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Centrifugera till 20 000 x G
  • Mikrocentrifugrör
  • Utan skruvlock
  • Fristående
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 20 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
För användning med (applikation) Centrifugering
Förpackning 500 tuber/påse, 10 påsar/Cs.
Volym (metrisk) 1.5 mL
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje SuperClear™ mikrocentrifugrör
Graderad Nej
Förslutningstyp Ingår ej
Max. RCF 20,000 RCF