Läs mer
Labcon SuperClear™ 1,5 mL Mikrocentrifugrör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16644112 Handla allt Labcon Produkter
Förpackning:
50 tuber/påse, 10 påsar/pk., 10 pk./Cs.
500 rör och 500 kapsyler i separata påsar/pk., 10 pk./Cs.
500:-/påse/10påsar/väska
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Ingår ej
Skruvlock
Produktkod. 16644112
Brand: Labcon 36118750009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar gjutna graderingar och märkningsfläck.
  • Mikrocentrifugrör med skruvlock
  • Kåpor inkluderar integrerad etenpropen O-ring
  • Inkluderar gjutna graderingar och märkningsfläck
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 20 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Autoklaveringsbar
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
För användning med (applikation) Centrifugering
Förpackning 50 tuber/påse, 10 påsar/pk., 10 pk./Cs.
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Sterilitet Sterila
Produktlinje SuperClear™ mikrocentrifugrör
Graderad Ja
Förslutningstyp Fäst mössa
Max. RCF 20,000 RCF