Läs mer
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm kulturrör
Produktkod. 16654072 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Ej inkluderad
Ingår ej
Intern plugg med dubbla lägen
Keps med dubbla lägen
Plugg tätning
Material:
Polypropenharts
Polypropylene Resin
Polystyren
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Kvantitet:
1000 rör/påse, 1 påse/Cs
1000 slangar/påse, 1 påse/cs
1000/Förpackning
1000/boîte
125 rör/påse, 8 påsar/Cs
125/Förpackning, 1000/Cs
25 tuber/påse, 20 påsar/Cs
25 tubes / sachet, 20 sachets / carton
3000 rör/påse, 1 påse/Cs
3000/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Material Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
16654072 Ingår ej Polypropenharts Naturlig 125 rör/påse, 8 påsar/Cs -
16684072 Keps med dubbla lägen Polystyren Naturlig 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs -
16674072 Keps med dubbla lägen Polypropenharts Naturlig 125 rör/påse, 8 påsar/Cs -
16694072 Keps med dubbla lägen Polypropenharts Naturlig 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs -
16664072 Keps med dubbla lägen Polystyren Naturlig 125 rör/påse, 8 påsar/Cs Paket med 1000
16614082 Plugg tätning Polypropenharts Naturlig 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs -
16604082 Plugg tätning Polystyren Naturlig 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs Paket med 500
16634072 Intern plugg med dubbla lägen Polystyren Naturlig 1000 rör/påse, 1 påse/Cs -
16634082 Ej inkluderad Polypropylene Resin Naturlig 1000 slangar/påse, 1 påse/cs -
16644082 Ej inkluderad Polypropylene Resin Naturlig 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton -
16624072 Ingår ej Polypropenharts Naturlig 3000 rör/påse, 1 påse/Cs -
16624082 Ej inkluderad Polystyren Naturlig 1000 slangar/påse, 1 påse/cs -
16644072 Ingår ej Polystyren Naturlig 125 rör/påse, 8 påsar/Cs -
17275704 Ingår ej Polystyren Klart 3000/Förpackning -
17285704 Ingår ej Polypropenharts Naturlig 1000/Förpackning -
17255714 Keps med dubbla lägen Polypropenharts Naturlig 1000/Förpackning -
17235714 Ingår ej Polypropenharts Blått 1000/Förpackning -
17245714 Ingår ej Polypropenharts Klart 1000/Förpackning Paket med 1000
17225714 Ingår ej Polypropenharts Lila 1000/Förpackning -
17215714 Ingår ej Polypropenharts Rött 1000/Förpackning -
17205714 Ingår ej Polypropenharts Orange 1000/Förpackning -
17275714 Ingår ej Polypropenharts Naturlig 125/Förpackning, 1000/Cs -
17265714 Ingår ej Polystyren Naturlig 125/Förpackning, 1000/Cs Paket med 125
17295704 Ingår ej Polypropenharts Gult 1000/boîte -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 16654072 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 33263550009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    911.00 SEK
    790.55 SEK / Paket med 1000
    Save 120.45 SEK
    13% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För cellodling och allmän laboratorieanvändning
  • Kulturrör
  • För cellodling och allmän laboratorieanvändning
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Kan frysas till -80 °C
  • Täta med plugg eller dubbla positionslock
  • Gjord i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Förslutningstyp Ingår ej
Färg Naturlig
Längd (metrisk) 75 mm
Material Polypropenharts
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
För användning med (applikation) Kultur
Längd (engelska) 2,95 tum.
Kvantitet 125 rör/påse, 8 påsar/Cs
För användning med (utrustning) För cellodling och allmänt laboratoriebruk
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Bulkförpackning 125
Förslutning ingår Nej
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Max. RCF 1500 RCF
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Rör med rund botten