Läs mer
- Home
- Products
- Rör
- Cellkulturrör
- Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm kulturrör
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm kulturrör
Produktkod. 17215714 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Ingår ej
Ingår ej
Intern plugg med dubbla lägen
Keps med dubbla lägen
Plugg tätning
Material:
Polypropenharts
Polypropylen USP klass VI-harts
Polystyren
Förpackningsmängd:
1000 rör/påse, 1 påse/Cs
1000 rör/påse, 1 påse/förpackning
1000/Förpackning
125 rör/påse, 8 påsar/Cs
125/Förpackning, 1000/Cs
25 tuber/påse, 20 påsar/Cs
25 tuber/påse, 20 påsar/förpackningar
3000 rör/påse, 1 påse/Cs
3000/Förpackning
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 500
24 product options available for selection
| Produktkod. | Förslutningstyp | Material | Förpackningsmängd | Färg | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17215714 | Ingår ej | Polypropenharts | 1000/Förpackning | Rött | - |
| 16684072 | Keps med dubbla lägen | Polystyren | 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs | Naturlig | - |
| 16674072 | Keps med dubbla lägen | Polypropenharts | 125 rör/påse, 8 påsar/Cs | Naturlig | - |
| 16694072 | Keps med dubbla lägen | Polypropenharts | 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs | Naturlig | - |
| 16664072 | Keps med dubbla lägen | Polystyren | 125 rör/påse, 8 påsar/Cs | Naturlig | Paket med 1000 |
| 16614082 | Plugg tätning | Polypropenharts | 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs | Naturlig | - |
| 16604082 | Plugg tätning | Polystyren | 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs | Naturlig | Paket med 500 |
| 16634072 | Intern plugg med dubbla lägen | Polystyren | 1000 rör/påse, 1 påse/Cs | Naturlig | - |
| 16634082 | Ingår ej | Polypropylen USP klass VI-harts | 1000 rör/påse, 1 påse/förpackning | Naturlig | - |
| 16654072 | Ingår ej | Polypropenharts | 125 rör/påse, 8 påsar/Cs | Naturlig | - |
| 16644082 | Ingår ej | Polypropylen USP klass VI-harts | 25 tuber/påse, 20 påsar/förpackningar | Naturlig | - |
| 16624072 | Ingår ej | Polypropenharts | 3000 rör/påse, 1 påse/Cs | Naturlig | - |
| 16624082 | Ingår ej | Polystyren | 1000 rör/påse, 1 påse/förpackning | Naturlig | - |
| 16644072 | Ingår ej | Polystyren | 125 rör/påse, 8 påsar/Cs | Naturlig | - |
| 17275704 | Ingår ej | Polystyren | 3000/Förpackning | Klart | - |
| 17285704 | Ingår ej | Polypropenharts | 1000/Förpackning | Naturlig | - |
| 17255714 | Keps med dubbla lägen | Polypropenharts | 1000/Förpackning | Naturlig | - |
| 17235714 | Ingår ej | Polypropenharts | 1000/Förpackning | Blått | - |
| 17245714 | Ingår ej | Polypropenharts | 1000/Förpackning | Klart | Paket med 1000 |
| 17225714 | Ingår ej | Polypropenharts | 1000/Förpackning | Lila | - |
| 17205714 | Ingår ej | Polypropenharts | 1000/Förpackning | Orange | - |
| 17275714 | Ingår ej | Polypropenharts | 125/Förpackning, 1000/Cs | Naturlig | - |
| 17265714 | Ingår ej | Polystyren | 125/Förpackning, 1000/Cs | Naturlig | Paket med 125 |
| 17295704 | Ingår ej | Polypropenharts | 1000/Förpackning | Gult | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17215714
Leverantör
Labcon
Leverantörsnummer
33118040009
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
803.70 SEK valid until 2026-03-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27994" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27994" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Kulturrör
- För cellodling och allmän laboratorieanvändning
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Kan frysas till -80 °C
- Täta med plugg eller dubbla positionslock
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Max. RCF | 3000 RCF |
| Produkttyp | Odlingsrör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Färg | Rött |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polypropenharts |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förpackningsmängd | 1000/Förpackning |
| Bredd (metrisk) | 12 mm |
| För användning med (utrustning) | För cellodling och allmänt laboratoriebruk |
| Produktlinje | SuperClear |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| Visa mer Visa mindre |